missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse IL-10 Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17891703
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
250µg
2µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17891703

Marque: Gibco™ 21010250UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Murine IL-10 is an 18.7 kDa protein of 161 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

IL-10 encodes a protein that acts as a cytokine and is primarily produced by monocytes, with some production by lymphocytes. This cytokine has various effects on immunoregulation and inflammation, including down-regulating the expression of Th1 cytokines, MHC class II Ags, and costimulatory molecules on macrophages. It also enhances B cell survival, proliferation, and antibody production. Additionally, IL-10 can block NF-kappa B activity and is involved in the regulation of the JAK-STAT signaling pathway. Knockout studies in mice have suggested that this cytokine is an essential immunoregulator in the intestinal tract. Mutations in this gene have been associated with an increased susceptibility to HIV-1 infection and rheumatoid arthritis. Diseases associated with IL10 include Graft-Versus-Host Disease and Human Immunodeficiency Virus Type 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P18893
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 16153
Poids moléculaire 18.7 kDa
Nom Mouse IL-10
Quantité 250 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène CSIF; cytokine; Cytokine synthesis inhibitory factor; GVHDS; H-IL-10; il 10; IL10; IL-10; IL-10 precursor; IL10A; IL10X; ILN; Interleukin; interleukin 10; Interleukin10; interleukin-10; MGC126450; MGC126451; RP11-262N9.1; T-cell growth inhibitory factor; TGIF
Nom usuel IL-10
Symbole de gène(s) IL10
Activité biologique PeproTech's Murine IL-10 is fully biologically active as measured by the dose-dependent co-stimulation (with IL-4) of the proliferation of murine MC/9 cells. The ED50 was found to be ≤ 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 5 x 10^5 units/mg
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MSRGQYSRED NNCTHFPVGQ SHMLLELRTA FSQVKTFFQT KDQLDNILLT DSLMQDFKGY LGCQALSEMI QFYLVEVMPQ AEKHGPEIKE HLNSLGQKLK TLRMRLRRCH RFLPCENKSK AVEQVKSDFN KLEDQGVYKA MNEFDIFINC IEAYMMIKMK S
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis