Learn More
Invitrogen™ Mouse IL-15 ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
Description
L’IL-15 (Interleukine 15) est une cytokine qui régule l’activation et la prolifération des cellules T et tueuses naturelles. L’IL-15 et l’IL-2 partagent de nombreuses activités biologiques puisqu’il a été démontré qu’ils lient tous les deux les sous-unités communes du récepteur d’hématopoïétine, et peuvent se lier au même récepteur, régulant ainsi négativement l’activité de l’autre. Il a été démontré que le nombre de cellules à mémoire CD8+ est contrôlé par un équilibre entre IL-15 et IL-2. L’IL-15 induit l’activation des kinases JAK, ainsi que la phosphorylation et l’activation des activateurs de transcription STAT3, STAT5 et STAT6. Chez la souris, les études suggèrent que l’IL-15 pourrait augmenter l’expression de l’inhibiteur d’apoptose Bcl-xL, éventuellement par l’activité d’activation de la transcription de STAT6, empêchant ainsi l’apoptose. L’IL-15 joue un rôle important dans la croissance et la différenciation des lymphocytes T et B, des cellules tueuses naturelles, des macrophages et des monocytes, ainsi que dans l’activation d’un certain nombre de molécules de signalisation intracellulaires importantes. Ainsi, l’IL-15 pourrait être essentiel pour les réponses immunitaires, le rejet des allogreffes et la pathogenèse des maladies auto-immunes. En outre, l’IL-15 est une cytokine pro-inflammatoire largement exprimée et il a été démontré qu’elle joue un rôle dans plusieurs maladies inflammatoires, notamment l’arthrite rhumatoïde, le psoriasis et les maladies inflammatoires pulmonaires. Des données récentes suggèrent que l’IL-15 peut être une bonne cible thérapeutique, car il semble qu’y ait un effet bénéfique de la neutralisation de l’IL-15 dans les modèles de psoriasis et de diabète.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P48346 |
| Plage de dosage | Lot-specific |
| Sensibilité du dosage | Lot-specific |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Kit ELISA |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 16168 |
| Symbole de gène(s) | IL15 |
| Contenus des kits | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Marqueur ou colorant | HRP |
| Afficher plus |