Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ Complexe IL-15/IL-15R de souris eBioscience™ Kit
Code produit. 15541077
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
2 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Code produit. 15541077
Marque: Invitrogen™ 88721522
Kit ELISA non revêtu avec plaques
Le kit ELISA non enrobé pour le complexe récepteur de l’interleukine 15/IL-15 (IL-15/IL-15R) de souris contient des paires d’anticorps préappariés, des plaques et des réactifs permettant de réaliser des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) pour détecter et quantifier les niveaux de protéine de l’IL-15/IL-15R de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Interleukin-15 (IL-15) is a 14 kDa proinflammatory protein that has been shown to play a role in the activation of neutrophils, dendritic cells, and macrophages, and is essential to the development and survival of NK cells and CD8 T-cells. IL-15 activates Jak/Stat pathways by signaling through a heterotrimeric receptor. Two of the subunits of this receptor, beta and gamma, are shared with the IL-2 receptor, while the alpha subunit is unique to IL-15.Despite the expression of IL-15 mRNA in many cell types, the secreted protein is rarely detectable in biological samples. Recent research suggests that IL-15 is retained inside the cell and is only secreted in complex with its unique receptor, IL-15R alpha. This chaperoning is required from the ER to Golgi through to secretion. The cytokine/receptor complex may stay bound to the cell surface, where it can be trans-presented to cells expressing the beta/gamma subunits of the receptor, or may be secreted in a soluble form that lacks the transmembrane domain of the receptor. The soluble IL-15/IL-15R complex is produced by mouse dendritic cells, fibroblasts, and macrophages, and demonstrates a 10-100-fold increase in agonistic activity over IL-15 alone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P48346, Q60819
Plage de dosage 4-500 pg/ml
Sensibilité du dosage 4 pg/ml
Contenu et stockage Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
Coating Buffer: 10X PBS ELISA Coating Buffer
Assay Diluent: 5X Concentrated
Detection Enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for the dilutions of antibodies and standards
96-Well Plates: Corning Costar Flat-bottom (included with Cat. Nos. ending in -22 and -86)
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Uncoated ELISA Kit with Plates
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène AA690181; AI503618; CD215; Il15; IL-15; IL-15 receptor subunit alpha; Il15ra; IL-15RA; IL-15R-alpha; ILN; Interleukin; interleukin 15; interleukin 15 receptor, alpha chain; interleukin-15; Interleukin-15 receptor subunit alpha; sIL-15 receptor subunit alpha; Soluble interleukin-15 receptor subunit alphaAA690181; AI503618; CD215; Il15; IL-15; IL-15 receptor subunit alpha; Il15ra; IL-15RA; IL-15R-alpha; ILN; Interleukin; interleukin 15; interleukin 15 receptor, alpha chain; interleukin-15; Interleukin-15 receptor subunit alpha; sIL-15 receptor subunit alpha; Soluble interleukin-15 receptor subunit alpha;
Identification génétique (Entrez) 16168, 16169
Symbole de gène(s) Il15, Il15ra
Contenus des kits Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon de coating : Tampon de revêtement ELISA 10X PBS, Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions propres à chaque lot pour les dilutions d’anticorps et de solution standard, Plaques à 96 puits : Corning Costar à fond plat (inclus avec le no de catalogue Nos se terminant par -22 et -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 2 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Complexe récepteur IL-15 avec IL-15
Cible Souris
Heure du test 1 h 45 min
Durée totale du dosage 24 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche