Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-15/IL-15R platine pour souris eBioscience™
Code produit. 15501997
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Code produit. 15501997
Marque: Invitrogen™ BMS6023TEN
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque enduite d’anticorps monoclonal dirigé contre l’IL-15 / IL-15R de souris
  • Anticorps monoclonal anti-IL-15 / IL-15R de souris conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon d’IL-15 / IL-15R de souris lyophilisé, 400 pg/ml après reconstitution
  • Concentrat de tampon de dosage 20 x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20 x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Diluant pour échantillon
  • Diluant calibrateur
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Colorant rouge
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA du complexe récepteur de l’interleukine-15/interleukine-15 de souris (IL-15/15R de souris) permet de quantifier l’IL-15/15R de souris dans le sérum, le plasma, les solutions tamponnées ou le milieu de culture cellulaire de la souris.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-15/15R de souris naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide de l’IL-15 de souris est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les kits Platinum subissent des processus rigoureux de développement, de fabrication et de validation de la qualité, garantissant des performances de produit optimales et une cohérence optimale entre les lots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P48346, Q60819
Plage de dosage 6,3-400 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,0 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 16168, 16169
Symbole de gène(s) AA690181,IL-15RA,AI503618,IL-15
Coefficient de variation inter-dosage 6.3%
Coefficient de variation intra-dosage 5.3
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Interleukine 15, Récepteur Interleukine 15
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche