missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse IL-17 Quantikine ELISA Kit

Code produit. 18702144
Click to view available options
Quantité:
1 kit (1 plaque)
6 plaques
Conditionnement:
1 kit
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18702144

Marque: R&D Systems™ M17001

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse IL-17 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Mouse IL-17 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-17/IL-17A in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Plage de dosage 10.90 to 700 pg/mL
Sensibilité du dosage 5 pg/mL
Conjugué HRP
Réactivité croisée <50% cross-species reactivity observed with species tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules
Type de produit Solid Phase Sandwich ELISA
Type d’échantillon Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Spécificité Natural and Recombinant Mouse IL-17
Suffisant pour 6 x 96-well Plates
Espèces cibles Mouse
À utiliser avec (application) ELISA
Identification génétique (Entrez) 16171
Quantité 1 kit (1 plaque)
Volume d’échantillon Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
Conditions de stockage Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonyme CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL17A, IL-17 A, IL-17 Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17 CTLA-8, IL17interleukin-17 A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17 A
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis