Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-17 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
1 kit (1 plaque)
6 plaques
Conditionnement:
1 kit
Description
The Mouse IL-17 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-17/IL-17A in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 10.90 - 700pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 5pg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules |
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Spécificité | Natural and Recombinant Mouse IL-17 |
| Suffisant pour | 6 x 96-well Plates |
| Espèces cibles | Mouse |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Afficher plus |