Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-17 AF pour souris (hétérodimère) eBioscience™ Kit, 2e génération
Code produit. 15581227
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
20 x 96 tests
2 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
Contiennent de l’azoture de sodium
Code produit. 15581227
Marque: Invitrogen™ 88871122
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Contiennent de l’azoture de sodium
Includes
  • Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
  • Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
  • Étalon.Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons
  • Tampon de revêtement 10X PBS Tampon de revêtement ELISA.
  • Diluant de dosage.Concentré 5X
  • Diluant d’échantillon A
  • Enzyme de détection.Avidine-HRP prétitrée
  • Solution de substrat.Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
Spécialement conçu pour une mesure précise et exacte des niveaux de protéines à partir d’échantillons, y compris les surnageants de culture cellulaire et de sérum.
The Mouse Interleukin 17AF (heterodimer) (IL-17AF) Uncoated ELISA Kit contains pre-matched antibody pairs, plates and reagents for performing quantitative enzyme linked immunosorbent assays (ELISA) to detect and quantify protein levels of mouse IL-17AF(heterodimer). Wash Buffer and Stop Solution are needed to complete the ELISA reaction and are sold separately. Principle of the method ELISAs are designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody is coated to the bottom of the wells of a microplate, which is an overnight process. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. A sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.
  • Ready-SET-Go! IL-17AF (hétérodimère) souris (2e génération) le kit ELISA contient les réactifs, étalons, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des essais immuno-enzymatiques (ELISA)
  • En incorporant un anticorps monoclonal à IL-17A comme réactif de capture et à IL-17AF comme réactif de détection, ce kit de deuxième génération a augmenté la sensibilité dans une plage allant de 16 à 2000 pg/ml et aucune réactivité croisée aux homodimères IL-17A ou IL-17F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q62386, Q7TNI7
Plage de dosage 16-2,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 16 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 16171, 257630
Symbole de gène(s) Ctla-8,Ctla8,IL-17,IL-17A,Il17
Contenus des kits Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon de revêtement 10X PBS ELISA Tampon de revêtement., Diluant de dosage : 5X concentré, Diluant d’échantillon A : 12 ml d’une solution 1X par plaque, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar 9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -44 ; -76 ; -86)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 2 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Interleukine-17A/F
Cible Souris
Heure du test 1 h 45 min
Durée totale du dosage 24 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche