Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-22 pour souris eBioscience™
Description
Includes
- Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
- Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
- Étalon.Cytokine recombinante pour générer une courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
- Tampon de revêtement.Tampon de revêtement PBS ELISA 10X
- Diluant de dosage.Concentré 5X
- Enzyme de détection.Avidine-HRP prétitrée
- Solution de substrat.Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine 22 (IL-22) contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de protéines de l’IL-22 de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’IL-22 également connue sous le nom de facteur inductible dérivé de la cellule T liée à l’IL-10, est une cytokine hélicoïdale alpha et est considérée comme un membre de la famille IFN-IL-10, qui comprend l’IL-19, l’IL-20, l’IL-24, l’IL-26, Il-28, IL-29 et les interférons de type I et II. L’IL-22 est produite principalement par des cellules T activées et des cellules NK. Chez l’homme, le gène IL-22 se trouve sur le bras q du chromosome 12 et est structurellement lié à l’IL10. L’IL-22 agit en engageant le complexe récepteur hétérodimérique composé de l’IL-22R1 du récepteur primaire et de l’IL-10R2 du récepteur accessoire. L’IL-22R1 lie également l’IL-20 et l’IL-24 ; l’IL-10R2 lie également l’IL-10, l’IL-27, l’IL-28 et l’IL-29. La liaison de l’IL-22 à son complexe récepteur induit la transduction du signal, en particulier via la voie JAK-STAT. En plus du complexe IL-22R1 / IL-10R2 lié à la membrane, il a été constaté qu’un récepteur IL-22 soluble à chaîne unique appelé IL-22BP antagonise la liaison et la signalisation IL-22. L’IL-22 semble ne pas influencer directement les cellules immunitaires et les principales cibles de la cytokine semblent être des cellules non immunes, telles que les cellules de la peau, le système digestif et respiratoire, ainsi que les hépatocytes et les kératinocytes. L’IL-22 a été décrit comme une cytokine effectrice de la lignée Th17. Avec l’IL-17A et l’IL-17F, l’IL-22 régule les gènes associés à l’immunité innée de la peau. L’IL-17A, l’IL-17F et l’IL-22 sont tous co-exprimés par les cellules Th17, mais ils sont régulés différemment. Les effets de l’IL-22 comprennent l’induction de réactifs de phase aiguë et de protéines antimicrobiennes, ainsi que l’augmentation de la mobilité des kératinocytes. L’IL-22 est fortement exprimée pendant l’inflammation chronique et il a été constaté qu’elle active les kinases intracellulaires et les facteurs de transcription. L’IL-22 est essentielle pour la défense de l’hôte contre les infections d’agents pathogènes extracellulaires et favorise les réactions de cicatrisation des plaies. L’IL-22 est régulée en haut dans les cellules T activées. L’IL-22 a été signalée comme médiateur de l’acanthose induite par l’IL-23 et de l’inflammation cutanée par l’activation de STAT3.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Q9JJY9 |
| Plage de dosage | 8-1,000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 8 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Sérum, Surnageant |
| Espèces cibles | Souris |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 50929 |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.