missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-28A/B (IFN-lambda 2/3) DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantité:
1 kit (5 plaques)
Conditionnement:
1 kit
Description
The Mouse IL-28B/IFN-lambda 3 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-28A/B (IFN-lambda 2/3).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 31.20 - 2000 pg/mL |
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 282616 |
| Espèces hôtes | Souris |
| Quantité | 1 kit (5 plaques) |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu