missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse IL-4, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17893523
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17893523

Marque: Gibco™ AF21414100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Murine IL-4 is a 13.5 kDa globular protein containing 121 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Interleukin-4 (IL-4) is a pleiotropic, immune-modulatory cytokine produced by activated T cells, and serves as a ligand for interleukin 4 receptor. IL-4 has been found to have the broadest range of actions. The interleukin 4 receptor also binds to IL13, which may contribute to many overlapping functions of this cytokine and IL13. STAT6, a signal transducer and activator of transcription, has been shown to play an important role in mediating the immune regulatory signal of IL-4. The IL-4 gene, IL-3, IL-5, IL-13, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q. In particular, IL-4 is located in close proximity to IL13 on the chromosome. Further, the IL-4 gene, IL13 and IL5 are found to be coordinated by several long-range regulatory elements over a 120 kilobase range on the chromosome. IL-4 delta 2 is a known splice variant of IL-4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P07750
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 16189
Poids moléculaire 13.5 kDa
Nom Mouse IL-4, Animal-Free
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <0.1 EU/ μg
Alias de gène B cell growth factor 1; B_cell stimulatory factor 1; B-cell growth factor 1; B-cell IgG differentiation factor; B-cell stimulatory factor 1; BCGF1; BCGF-1; binetrakin; BSF1; BSF-1; cytokine; H-IL-4; IGG1 induction factor; IL2; IL4; Il-4; Il4e12; ILN; Interleukin; interleukin 4; interleukin 4 variant 2; interleukin 4 variant IL-4 delta2; interleukin 4 variant IL-4 delta3; interleukin 4 variant IL-4 int2A; interleukin 4 variant IL-4 int3A; interleukin 4 variant IL-4 int3B; Interleukin4; interleukin-4; interleukin-4 precursor; lymphocyte stimulatory factor 1; MGC79402; M-IL-4; Pitrakinra
Nom usuel IL-4
Symbole de gène(s) Il4
Activité biologique The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine HT-2 cells is ≤ 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 5 x 10^5 units/mg
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MHIHGCDKNH LREIIGILNE VTGEGTPCTE MDVPNVLTAT KNTTESELVC RASKVLRIFY LKHGKTPCLK KNSSVLMELQ RLFRAFRCLD SSISCTMNES KSTSLKDFLE SLKSIMQMDY S
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis