missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse IL-5 Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17891273
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
25 μg
250 μg
5 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
250µg
25µg
500µg
50µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17891273

Marque: Gibco™ 21515250UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Murine IL-5 is a 26.2 kDa disulfide-linked homodimeric protein containing two 113 amino acid chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

IL-5 is a cytokine that acts as a growth and differentiation factor for both B cells and eosinophils. IL-5 cytokine is a main regulator of eosinopoiesis, eosinophil maturation and activation. The elevated production of this cytokine is reported to be related to asthma or hypereosinophilic syndromes. The receptor of IL-5 cytokine is a heterodimer, whose beta subunit is shared with the receptors for interleukine 3 (IL3) and colony stimulating factor 2 (CSF2/GM-CSF). IL-5, together with those for interleukin 4 (IL4), interleukin 13 (IL13), and CSF2, form a cytokine gene cluster on chromosome 5. IL-5, IL4, and IL13 are found to be regulated coordinately by long-range regulatory elements spread over 120 kilobases on chromosome 5q31.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P04401
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 16191
Poids moléculaire 26.2 kDa
Nom Mouse IL-5
Quantité 250 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène B-cell differentiation factor I; B-cell growth factor II; BCGF-II; colony-stimulating factor, eosinophil; cytotoxic T-lymphocyte inducer; EDF; Eosinophil differentiation factor; IL5; IL-5; ILN; Interleukin; Interleukin 5; Interleukin 5 (colony-stimulating factor eosinophil); Interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil); Interleukin5; interleukin-5; T-cell replacing factor; TRF
Nom usuel IL-5
Symbole de gène(s) Il5
Activité biologique The ED50was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells is ≤ 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 5 x 10^5 units/mg
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MEIPMSTVVK ETLTQLSAHR ALLTSNETMR LPVPTHKNHQ LCIGEIFQGL DILKNQTVRG GTVEMLFQNL SLIKKYIDRQ KEKCGEERRR TRQFLDYLQE FLGVMSTEWA MEG
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis