missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse IL-6, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17893703
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17893703

Marque: Gibco™ AF216161MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Murine IL-6 is a 21.7 kDa protein containing 188 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

IL-6 is a gene that encodes a cytokine that plays a role in inflammation and the maturation of B cells. The protein produced by this gene is an endogenous pyrogen that can induce fever in people with autoimmune diseases or infections. The gene is primarily expressed at sites of acute and chronic inflammation, where it is secreted into the serum and induces a transcriptional inflammatory response through interleukin 6 receptor, alpha. The functioning of this gene is implicated in a wide variety of inflammation-associated disease states, including suspectibility to diabetes mellitus and systemic juvenile rheumatoid arthritis. Elevated levels of the encoded protein have been found in virus infections, including COVID-19 (disease caused by SARS-CoV-2). Diseases associated with IL6 include Kaposi Sarcoma and Rheumatoid Arthritis, Systemic Juvenile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P08505
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 16193
Poids moléculaire 21.7 kDa
Nom Mouse IL-6, Animal-Free
Quantité 1 mg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <0.1 EU/ μg
Alias de gène B-cell differentiation factor; B-cell hybridoma growth factor; B-cell stimulatory factor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL differentiation factor; cytokine; HGF; H-IL-6; HSF; hybridoma growth factor; Ifnb2; IFN-beta-2; Il6; IL-6; ILg6; ILN; interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 precursor; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; interleukin-6 precursor; interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6
Nom usuel IL-6
Symbole de gène(s) Il6
Activité biologique Determined by its ability to stimulate the proliferation of mouse B9 cells.
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MFPTSQVRRG DFTEDTTPNR PVYTTSQVGG LITHVLWEIV EMRKELCNGN SDCMNNDDAL AENNLKLPEI QRNDGCYQTG YNQEICLLKI SSGLLEYHSY LEYMKNNLKD NKKDKARVLQ RDTETLIHIF NQEVKDLHKI VLPTPISNAL LTDKLESQKE WLRTKTIQFI LKSLEEFLKV TLRSTRQT
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis