Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de L-sélectine (SELL) de souris
Code produit. 15485323
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15485323
Marque: Invitrogen™ EMSELL
ELISA
The Mouse L-Selectin (SELL) ELISA quantitates Ms L-Selectin in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms L-Selectin. Principle of the method The Mouse L-Selectin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD62L (L-sélectine) est une glycoprotéine d’adhérence dont le poids moléculaire est compris entre 74-95 kDa et qui est constitutivement exprimée sur la surface des cellules des leucocytes, et qui médie leur guidage jusqu’aux sites inflammatoires et aux ganglions lymphatiques périphériques en permettant leur basculement le long de la paroi des veinules. CD62L est également impliquée dans l’agrégation des neutrophiles induite par l’activation. Toutefois, le déversement de CD62L, dépendant de l’activation, permet de contrer le basculement des neutrophiles. CD62L a également des rôles de signalisation, notamment l’amélioration de l’expression des récepteurs de la chimiokine. Semblable à CD62P, le ligand principal de CD62L est PSGL-1 (ligand-1 de glycoprotéine de sélectine). Dans le gène CD26L, des polymorphismes à un seul nucléotide ont été associés à plusieurs maladies, dont la néphropathie à immunoglobuline A. Des variantes de transcription à épissage alternatif ont été trouvées pour CD26L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P18337
Plage de dosage 40,96-10,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 35 pg/ml
Plage d’étalonnage 35 pg/ml à 10000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, lymphotactine, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 20343
Symbole de gène(s) AI528707,CD62L,L-sélectine,LECAM-1,Lnhr,Ly-22,Ly-m22,Lyam-1,Lyam1
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Recherche osseuse
Volume d’échantillon Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme AI528707, CD62L, L-sélectine, LECAM-1, Lnhr, Ly-22, Ly-m22, Lyam-1, Lyam1
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min