Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de LOX-1/OLR1 de souris
Code produit. 17165649
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Code produit. 17165649
Marque: Invitrogen™ EM50RBX5
La LOX-1/OLR1 de souris quantifie la LOX-1/OLR1 de souris dans le sérum, le plasma et le surnageant.
La LOX-1/OLR1 de souris quantifie la LOX-1/OLR1 de souris dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la LOX-1/OLR1 de souris naturelle et recombinante.
LOX-1 (récepteur de LDL oxydé de type lectine -1) est un récepteur de glycoprotéines membranaires de classe E de type II de 40 à 50 kDa exprimé par les cellules endothéliales, les macrophages, les plaquettes activées et les cellules musculaires lisses. Le LOX-1 se lie à une large gamme de ligands, notamment à la lipoprotéine oxydée à faible densité (oxLDL), à la lipoprotéine haute densité modifiée par l’hypochlorite (HDL), aux cellules apoptotiques âgées, aux plaquettes activées et aux bactéries, reflétant ses fonctions physiologiques polyvalentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion CLEC8 ; membre 8 de la famille de domaines de la lectine de type C A ; hLOX 1 ; hLO x 1 ; hLOX- ; récepteur de LDL oxydé de type lectine ; récepteur de LDL oxydé de type lectine 1 ; récepteur de lipoprotéines à faible densité oxydé de type lectine ; récepteur de lipoprotéines à faible densité oxydé de type lectine -1 ; récepteur de oxLDL de type lectine 1 ; récepteur de LDL oxydé de type lectine ; LOX 1 ; LO x 1 ; LOX-1 ; LOXIN ; Oldlr1 ; Oldr1 ; Olr1 ; récepteur de ox LDL 1 ; récepteur de lipoprotéines (type lectine) basse densité oxydées 1 ; récepteur de lipoprotéines (type lectine) basse densité oxydées 1 ; récepteur de lipoprotéines basse densité oxydées 1 ; récepteur de lipoprotéines basse densité oxydées 1 ; récepteur de lipoprotéines basse densité oxydées 1, forme soluble ; récepteur de ox-LDL 1 ; SCARE1 ; récepteur éboueur de classe E, membre 1 ; sLOX 1 ; SLO x 1 ; LOX 1 soluble ; SR-EI
Plage de dosage 0,42 à 10 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,045 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q9EQ09
Symbole de gène(s) OLR1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible LOX-1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min