missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de LOX-1/OLR1 de souris

Code produit. p-7219807
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17165649

Marque: Invitrogen™ EM50RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

La LOX-1/OLR1 de souris quantifie la LOX-1/OLR1 de souris dans le sérum, le plasma et le surnageant.

La LOX-1/OLR1 de souris quantifie la LOX-1/OLR1 de souris dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la LOX-1/OLR1 de souris naturelle et recombinante.

LOX-1 (récepteur de LDL oxydé de type lectine -1) est un récepteur de glycoprotéines membranaires de classe E de type II de 40 à 50 kDa exprimé par les cellules endothéliales, les macrophages, les plaquettes activées et les cellules musculaires lisses. Le LOX-1 se lie à une large gamme de ligands, notamment à la lipoprotéine oxydée à faible densité (oxLDL), à la lipoprotéine haute densité modifiée par l’hypochlorite (HDL), aux cellules apoptotiques âgées, aux plaquettes activées et aux bactéries, reflétant ses fonctions physiologiques polyvalentes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion CLEC8 ; membre 8 de la famille de domaines de la lectine de type C A ; hLOX 1 ; hLO x 1 ; hLOX- ; récepteur de LDL oxydé de type lectine ; récepteur de LDL oxydé de type lectine 1 ; récepteur de lipoprotéines à faible densité oxydé de type lectine ; récepteur de lipoprotéines à faible densité oxydé de type lectine -1 ; récepteur de oxLDL de type lectine 1 ; récepteur de LDL oxydé de type lectine ; LOX 1 ; LO x 1 ; LOX-1 ; LOXIN ; Oldlr1 ; Oldr1 ; Olr1 ; récepteur de ox LDL 1 ; récepteur de lipoprotéines (type lectine) basse densité oxydées 1 ; récepteur de lipoprotéines (type lectine) basse densité oxydées 1 ; récepteur de lipoprotéines basse densité oxydées 1 ; récepteur de lipoprotéines basse densité oxydées 1 ; récepteur de lipoprotéines basse densité oxydées 1, forme soluble ; récepteur de ox-LDL 1 ; SCARE1 ; récepteur éboueur de classe E, membre 1 ; sLOX 1 ; SLO x 1 ; LOX 1 soluble ; SR-EI
Plage de dosage 0,42 à 10 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,045 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q9EQ09
Symbole de gène(s) OLR1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible LOX-1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis