Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Code produit 18036745 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18036745 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18036745 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP305286
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.00€
    268.80€ / 500µg
    Économisez 16.20€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Spécification
Quantité 500 μg
Pureté Multi-step
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cible Lung