Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ MCPT-1 (mMCP-1) de souris eBioscience™ Kit
Code produit. 15551167
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
2 x 96 tests
Conditionnement:
1 kit
10 pièces
Code produit. 15551167
Marque: Invitrogen™ 88750386
Includes
  • Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
  • Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
  • Étalon.Protéine recombinante pour générer la courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
  • Tampon de revêtement.Tampon de revêtement PBS ELISA 10X
  • Diluant de dosage.Concentré 5X
  • Enzyme de détection.Avidine-HRP prétitrée
  • Solution de substrat.Solution de tétraméthylbenzidine (TMB)
  • Certificat d’analyse.Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons
Kit ELISA non revêtu avec plaques
Le kit ELISA non revêtu de MCPT-1 (mMCP-1) de souris contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de MCPT-1 de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Le kit de réactifs MCPT-1 Ready-SET-Go!™ de souris comprend tous les tampons et réactifs nécessaires pour réaliser des dosages immuno-enzymatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P11034
Plage de dosage 120-15,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 120 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 17224
Symbole de gène(s) CSIF,GVHDS,IL-10A,TGIF,IL10
Contenus des kits Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon de coating : Tampon de revêtement ELISA 10X PBS, Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaques à 96 puits : Plaque à fond plat Corning Costar (incluse avec les numéros de catalogue se terminant par -22 et -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Mouse Mast Cell Protease-1
Cible Souris
Heure du test 1 h 45 min
Durée totale du dosage 24 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche