Learn More
Invitrogen™ Mouse MIP-1 beta/CCL4 ELISA Kit
Description
Mouse MIP-1 beta/CCL4 quantitates mouse MIP-1 beta/CCL4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse MIP-1 beta/CCL4.
La CCL4 (MIP-1b, macrophage inflammatory protein 1-beta ou protéine inflammatoire macrophagique 1 bêta) appartient à la famille des intercrines bêta (chimiokine CC). La CCL4 est fonctionnellement impliquée dans les effets chimiotactiques et pro-inflammatoires, et dans l’homéostase. La CCL4 est produite par les macrophages lors de la stimulation par des endotoxines bactériennes. La CCL4 recrute et stimule diverses cellules inflammatoires aux sites d’inflammation. La CCL4 est produite par les lymphocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. La CCL4 et la protéine associée CCL3 participent à la réponse de l’hôte face à l’invasion de pathogènes bactériens, viraux, parasitaires et fongiques, en régulant la circulation et l’état d’activation de certains sous-groupes de cellules inflammatoires. Bien que la CCL4 et la CCL3 ont des effets similaires sur les monocytes, leur effet sur les lymphocytes est différent, la CCL4 attirant sélectivement les lymphocytes CD4+ et la CCL3 attirant sélectivement les lymphocytes CD8+. De plus, il a été démontré que les deux substances étaient des chimiotactiques puissants pour les cellules B, les éosinophiles et les cellules dendritiques. La forme traitée de CCL4 peut induire une modulation à la baisse de l’expression de surface du récepteur de chimiokine CCR5, inhibant ainsi l’entrée médiée par CCR5 du VIH-1 dans les cellules T. La CCL4 se lie aux récepteurs CCR5 avec une affinité élevée.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | ACT2 ; ACT-2 ; AT744.1 ; ligand de chimiokine CC 4 ; chimiokine motif C-C 4 ; ligand de chimiokine motif C-C 4 ; CCL4 ; ligand de chimiokine (motif C-C) 4 ; G-26 ; G-26; protéines sécrétées par les lymphocytes-T G26 ; HC21 ; gène d’activation immunitaire 2 ; LAG1 ; LAG-1 ; protéine de gène d’activation de lymphocytes 1 ; protéine inflammatoire macrophage 1-bêta ; protéine inflammatoire macrophage 1-bêta ; MGC104418 ; MGC126025 ; MGC126026 ; MIP-1 bêta ; Mip1b ; MIP-1 B ; Mip1-b ; MIP1B1 ; MIP1bêta ; MIP-1 BÊTA ; MIP-1-bêta ; MIP1-bêta ; MIP-1-bêta(1-69) ; MIP-1-bêta(3-69) ; PAT 744 ; Protéine H400 ; protéine MIP-1 bêta putative ; RP23-320E6.8 ; SCY4A ; SCYA2 ; SCYA4 ; protéine sécrétée G-26 ; SIS-gamma ; cytokine A4 faiblement inductible ; cytokine A4 faiblement inductible (homologue à Mip-1-b de souris) ; cytokine A4 faiblement inductible ; protéine d’activation de lymphocytes T 2 |
| Plage de dosage | 4,5 à 1 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 4,5 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P14097 |
| Symbole de gène(s) | CCL4 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.