Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Code produit 18617391 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 Slides
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18617391 5 Slides 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18617391 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP278098
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 Slides
Espèces Mouse
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, In-situ Hybridization