Learn More
Gibco™ Mouse Noggin, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Description
AF-250-38-1MG will be provided as 2 x 500 μg (AF-250-38-500UG). Recombinant Murine Noggin is a 46.4 kDa disulfide-linked homodimer consisting of two 206 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P97466 |
| À utiliser avec (application) | Functional Assay |
| Formule | protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 18121 |
| Poids moléculaire | 46.4 |
| Nom | Mouse Noggin, Animal-Free |
| Quantité | 2 x 500 μg |
| Source | E. coli |
| Conditions de stockage | -20°C |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |