Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de noggine de souris
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Mouse Noggin quantitates mouse Noggin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Noggin.
La noggine participe à de nombreux processus de développement, tels que la fusion de tubes neuraux et la formation des articulations. La morphogenèse des organes est déclenchée par une invasion d’une couche de cellules souches épithéliales. Ce processus est réalisé par la réception de signaux de 1) une protéine WNT (WNT3A) pour stabiliser la bêta-caténine ; et 2) la noggine, un inhibiteur de protéine morphogénétique osseuse. Des mutations de la noggine dans des familles non liées avec symphalangisme proximal (SYM1) et syndrome des synostoses multiples (SYNS1) ont été identifiées, qui ont comme principal défaut des fusions articulaires multiples.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Nog ; Noggine ; précurseur noggine ; SYM1 ; symphalangisme 1 (proximal) ; SYNS1 ; SYNS1A |
| Plage de dosage | 0,23 à 50 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,23 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P97466 |
| Symbole de gène(s) | NOG |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |