missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de noggine de souris

Code produit. p-7219814
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17135659

Marque: Invitrogen™ EM57RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Mouse Noggin quantitates mouse Noggin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Noggin.

La noggine participe à de nombreux processus de développement, tels que la fusion de tubes neuraux et la formation des articulations. La morphogenèse des organes est déclenchée par une invasion d’une couche de cellules souches épithéliales. Ce processus est réalisé par la réception de signaux de 1) une protéine WNT (WNT3A) pour stabiliser la bêta-caténine ; et 2) la noggine, un inhibiteur de protéine morphogénétique osseuse. Des mutations de la noggine dans des familles non liées avec symphalangisme proximal (SYM1) et syndrome des synostoses multiples (SYNS1) ont été identifiées, qui ont comme principal défaut des fusions articulaires multiples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Nog ; Noggine ; précurseur noggine ; SYM1 ; symphalangisme 1 (proximal) ; SYNS1 ; SYNS1A
Plage de dosage 0,23 à 50 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,23 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P97466
Symbole de gène(s) NOG
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Noggine
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis