missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse NPPB/BNP ELISA Kit

Code produit. 18037484
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18037484

Marque: Invitrogen™ EEL089

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Ce gène est membre de la famille des peptides natriurétiques et code une protéine sécrétée qui fonctionne comme une hormone cardiaque. La protéine subit deux événements de clivage, l’un dans la cellule et l’autre après la sécrétion dans le sang. Les actions biologiques de la protéine comprennent la natriurèse, la diurèse, la vasorelaxation, l’inhibition de la sécrétion de rénine et d’aldostérique et un rôle clé dans l’homéostasie cardiovasculaire. Une forte concentration de cette protéine dans la circulation sanguine est révélatrice de l’insuffisance cardiaque. Des mutations de ce gène ont été associées à l’ostéoporose post-ménopausique.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P40753
Plage de dosage 15.63 to 1000 pg/mL
Sensibilité du dosage 9.38 pg/mL
Conjugué HRP
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Serum
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 18158
Symbole de gène(s) Nppb
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10
Contenus des kits Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma 50 μL, Serum 50 μL
Conditions de stockage Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Cible Souris
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 3 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis