missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse Prolactin Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. p-7246111
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
250µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17892913

Marque: Gibco™ 31516100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Murine Prolactin is a 22.5 kDa globular protein containing 198 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Prolactin (PRL) is a pituitary hormone involved in the stimulation of milk production, salt and water regulation, growth, development and reproduction. PRL exerts its influence on different cell types through a signal transduction pathway which begins with the binding of the hormone to a transmembrane PRL receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P06879
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 19109
Poids moléculaire 22.5 kDa
Nom Mouse Prolactin
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène AV290867; decidual prolactin; GHA1; growth hormone A1; Human prolactin; lactogenic prehormone (AA -30 to 199); preprolactin; pre-prolactin; Prl; Prl1a1; PRLB; PRLSD1; Prol; Prolactin; prolactin family 1, subfamily a, member 1; prolactin precursor; prolactin protein; RATPRLSD1; RNPROL
Nom usuel Prolactin
Symbole de gène(s) PRL
Activité biologique Determined by its ability to induce the proliferation of rat Nb2-11 cells in the concentration range of 0.1-1.0 ng/ml
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MLPICSAGDC QTSLRELFDR VVILSHYIHT LYTDMFIEFD KQYVQDREFM VKVINDCPTS SLATPEDKEQ ALKVPPEVLL NLILSLVQSS SDPLFQLITG VGGIQEAPEY ILSRAKEIEE QNKQLLEGVE KIISQAYPEA KGNGIYFVWS QLPSLQGVDE ESKILSLRNT IRCLRRDSHK VDNFLKVLRC QIAHQNNC
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis