Learn More
R&D Systems™ Mouse/Rat Flt-3 Ligand/FLT3L Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
1 plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 kit
Description
The Mouse/Rat Flt-3 Ligand Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse, rat Flt-3 Ligand in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 31.20 - 2000pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 5pg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Serum |
| Spécificité | Natural and Recombinant Mouse Flt-3 Ligand and natural Rat Flt-3 Ligand |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 14256 |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Volume d’échantillon | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL) |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Afficher plus |