missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse SCF Recombinant Protein

Code produit. 17696695
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
25 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
25µg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17696695

Marque: Invitrogen™ RP87905

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

E. coli Recombinant Protein

Stem cell factor (SCF) is the ligand of the c-Kit oncogene and is expressed by various structural and inflammatory cells in the airways. Binding of SCF by the c-Kit receptor leads to homodimerization of the receptor and the activation of signalling pathways such as PI-3, PLC-gamma, Jak/STAT, and MAP kinase pathways. SCF expression leads to the induction of mast cell survival and the expression and release of histamine, pro-inflammatory cytokines and chemokines. The inhibition of the SCF/c-Kit pathway leads to a decrease in histamine levels, mast cell and eosinophil infiltration, IL-4 production and airway hyperresponsiveness, suggesting this pathway may be a useful therapeutic target in inflammatory diseases such as asthma. At least two isoforms of SCF are known to exist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P20826
Concentration 200 μg/mL
À utiliser avec (application) Control, ELISA, Western Blot
Formule 10 mM sodium phosphate with 150 mM NaCl and no preservative; pH 7.2
Identification génétique (Entrez) 17311
Poids moléculaire 18 kD
Nom Mouse SCF (aa 26-189)
Quantité 10 μg
Source E. coli
Conditions de stockage -20°C
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines 0.01 ng/ μg cytokine
Alias de gène 710-712; blz; c-Kit ligand; Clo; cloud gray; Con; contrasted; CSF; DCUA; DFNA69; DKFZp686F2250; familial progressive hyperpigmentation 2; FPH2; FPHH; Gb; grizzle-belly; hematopoietic growth factor KL; H-SCF; Kit ligand; Kitl; Kitlg; kit-ligand; KL-1; mast cell growth factor; Mgf; M-SCF; Processed kit ligand; SCF; SF; SHEP7; sKITLG; Sl; SLF; Soluble KIT ligand; Steel factor; steel factor/kit ligand; stem cell factor; stem cell factor KL-1; stem cell factor, CSF
Symbole de gène(s) Kitl
Réactivité spécifique Mouse
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Forme Liquid
Pureté ou qualité >95%
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis