Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Small Intestine Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Code produit 18577211 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18577211 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18577211 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82059669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00€
    373.80€ / 1mg
    Économisez 22.20€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Spécification
Méthode de préparation Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Quantité 1 mg
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Cible Small Intestine