Learn More
Invitrogen™ ELISA TNF alpha haute sensibilité pour souris
Code produit. 15551957
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Code produit. 15551957
Marque: Invitrogen™ BMS6001
Includes
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to mouse TNF-alpha
Biotin-Conjugate anti-mouse TNF-alpha monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse TNF-alpha Standard lyophilized, 200pg/mL upon reconstitution
Calibrator Diluent
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Amplification Diluent Concentrate (2x)
Amplification Reagent I
Amplification Reagent II
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
Kit ELISA sandwich
L’ELISA interleukine-17 de souris (IL-17 de souris) quantifie les IL-17 de souris dans le sérum de souris ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement le IL-17 de souris naturel et recombinant.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour IL-17 de souris est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Interleukin-17A (IL-17A, CTLA-8) is a CD4+ T cell-derived cytokine that promotes inflammatory responses in cell lines and is elevated in rheumatoid arthritis, asthma, multiple sclerosis, psoriasis, and transplant rejection. IL-17A is a 32 kDa long, disulfide-linked homodimer consisting of 136 amino acids that is a member of a six-species family of proteins (IL-17A-17F) and signals through the IL-17 receptor (IL-17R/CDw217). High levels of IL-17A homodimer are produced by activated peripheral blood CD4+ T-cells, and IL-17A also enhances expression of the intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) in human fibroblasts. In particular, human IL-17A also stimulates epithelial, endothelial, or fibroblastic cells to secrete IL-6, IL-8, G-CSF, and PGE2. In the presence of human IL-17A, fibroblasts can sustain the proliferation of CD34+ hematopoietic progenitors and induce maturation into neutrophils. Mouse, rat, and human IL-17A can induce IL-6 secretion in mouse stromal cells, indicating that all homologs can recognize the mouse receptor. IL-17A regulates the activities of NF-kappa B and mitogen-activated protein kinases, stimulates the expression of IL-6 and cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2), and enhances the production of nitric oxide (NO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q62386
Plage de dosage 7,8-500 pg/ml
Sensibilité du dosage 1,6 pg/ml
Contenu et stockage Aluminum pouch(es) with a Microplate coated with monoclonal antibody to mouse IL-17
Biotin-Conjugate anti-mouse IL-17 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse IL-17 Standard lyophilized, 1 ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène Ctla8; CTLA-8; cytokine; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8; cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8; il 17; Il17; IL-17; IL17A; IL-17a; ILN; Interleukin; interleukin 17; interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8); interleukin 17 precursor; interleukin 17A; interleukin-17; Interleukin17A; interleukin-17A; R-IL-17-ACtla8; CTLA-8; cytokine; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8; cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8; il 17; Il17; IL-17; IL17A; IL-17a; ILN; Interleukin; interleukin 17; interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8); interleukin 17 precursor; interleukin 17A; interleukin-17; Interleukin17A; interleukin-17A; R-IL-17-A; Ctla-8; Ctla8; IL-17; IL-17A; Il17
Identification génétique (Entrez) 16171
Symbole de gène(s) Ctla-8,Ctla8,IL-17,IL-17A,Il17
Coefficient de variation inter-dosage 8.5%
Coefficient de variation intra-dosage 9.1%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Alias de protéines IL-17, IL-17A, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, CTLA-8
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Interleukine-17, IL-17A, CTLA8
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche