Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour mmP-9 total de souris
Code produit. 16881626 Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Espèces cibles:
Souris
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 16881626
Marque: Proteintech™ KE1003796T
KE10037 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour MMP9 totale de souris doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de MMP9 totale de souris endogène.
  • Le dosage reconnaît la MMP9 totale de souris. Un anticorps spécifique à MMP9 totale de souris a été pré-enduit sur les micropuits. La protéine MMP9 totale de souris dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation.
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à la MMP9 totale de souris est ajouté pour détecter la protéine MMP9 totale de souriscapturée. Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB).
  • La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
  • La MMP9 (métallopeptidase matriciellel 9), également appelé gélatinase B, fait partie de la famille des métalloprotéinases matricielles (MMP).
  • La famille MMP d’enzymes comprend des protéases de remodelage de matrice extracellulaire d’importance critique dont l’activité a été impliquée dans l’embryogenèse normale, le remodelage tissulaire et dans de nombreuses maladies telles que l’arthrite, le cancer, la parodontite, la glomérulonéphrite, l’encéphalomyélite, l’athérosclérose et l’ulcération tissulaire.
  • La MMP9 est produite par diverses cellules normales et transformées, notamment les neutrophiles, les monocytes, les macrophages, les astrocytes, les fibroblastes, les ostéoclastes, etc.
  • Les modèles de souris transgéniques indiquent que la MMP9 contribue à la carcinogenèse cutanée, supprime le développement d’anévrismes aortiques abdominaux expérimentaux et déclenche la transition angiogénique pendant la carcinogenèse. 
Spécification
Numéro d’adhésion NM_013599
Plage de dosage 62,5 à 4 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 41,2 pg/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Souris
Identification génétique (Entrez) 17395
Espèces hôtes Souris
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 4,5 heures
ID UniProt P41245
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Mouse Total MMP-9 ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine