Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de thrombopoiétine (TPO / THPO) de souris
Code produit. 15465333
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15465333
Marque: Invitrogen™ EMTHPO
Includes
Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour thrombopoïétine (TPO/THPO) de souris quantifie la TPO de souris dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement le MS TPO naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide TPO pour souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La thrombopoïétine (TPO, THPO, ligand MPL, facteur de stimulation des colonies de mégakaryocytes) est responsable de la génération de plaquettes par son action sur les cellules hématopoïétiques engagées dans la lignée des mégakaryocytes. La liaison de la thrombopoiétine à son récepteur, MPL (CD110), déclenche une cascade de signalisation via les voies de signalisation JAK/STAT, MAPK et PI3K/AKT qui mènent à la prolifération et à la différenciation des mégakaryocytes et, en fin de compte, à la production de plaquettes (thrombopoïèse). La thrombopoïétine est produite de façon constitutive par le foie et a un poids moléculaire préestimé de 38 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P40226
Plage de dosage 27,4-20,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 30 pg/ml
Plage d’étalonnage 30 pg/ml à 20000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : 6Ckine, CTACK, éotaxine, GCSF, GM-CSF, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-17, IFN-gamma, KC, Leptine, MCP-1, MCP-5, MIP-1 alpha, MIP-2, MIP-3 bêta, RANTES, SCF, sTNFri, TARC, TIMP-1, TNF-alpha, VEGF de souris.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 21832
Symbole de gène(s) Thpo
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Oncologie
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme RP23-148P12,1, Mgdf, Ml, Mpllg, Tpo
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min