Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Code produit 18210062 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 flacons
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18210062 2 flacons 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18210062 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82089439
The Mouse Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Universal
Quantité 2 flacons
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Universal Protein Lysate: Mouse Normal Tissues
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Normal
Réactivité croisée Mouse
Espèces hôtes Mouse
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Mouse Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche