Learn More
Ester éthylique de moxifloxacine, Mikromol™
Description
ester éthylique de moxifloxacine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Moxifloxacin Ethyl Ester |
| CAS | 1403836-23-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Moxifloxacin Ethyl Ester |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23 H28 F N3 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-Quinolinecarboxylic acid ethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H28FN3O4/c1-3-31-23(29)16-11-27(14-6-7-14)19-15(21(16)28)9-17(24)20(22(19)30-2)26-10-13-5-4-8-25-18(13)12-26/h9,11,13-14,18,25H,3-8,10,12H2,1-2H3/t13-,18+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(OC)c(N4C[C@@H]5CCCN[C@@H]5C4)c(F)cc3C1=O |
| Nom IUPAC | 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahidropirrolo[3,4-b]piridin-6-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-4-oxoquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Afficher plus |