Learn More
Moxisylyte Hydrochloride, LoGiCal
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Moxisylyte Hydrochloride |
| CAS | 964-52-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Moxisylyte Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H25 N O3 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Thymoxamine Hydrochloride, Phenol, 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]-2-methyl-5-(1-methylethyl)-, 1-acetate, Carvacrol, 5-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, acetate (6CI,7CI), Carvacrol, 5-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, acetate (ester) (8CI), Phenol, 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]-2-methyl-5-(1-methylethyl)-, acetate (ester) (9CI), 4-(2-Dimethylaminoethoxy)-2-methyl-5-isopropylphenyl acetate, 4-(2-Dimethylaminoethoxy)-5-isopropyl-2-methylphenyl acetate, 5-[2-(Dimethylamino)ethoxy]carvacrol acetate, 6-Acetoxythymol 2-(dimethylamino)ethyl ether, Arlytene, Moxilite, Moxisylite, Moxisylyt, Moxisylyte, Sympal, Thymoxamine, Timoxamina, [(6-Acetoxythymoxy)ethyl]dimethylamine, [2-(4-Acetoxy-2-isopropyl-5-methylphenoxy)ethyl]dimethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H25NO3.ClH/c1-11(2)14-10-15(20-13(4)18)12(3)9-16(14)19-8-7-17(5)6;/h9-11H,7-8H2,1-6H3;1H |
| Type de solution | Neat |
| SMILES | Cl.CC(C)c1cc(OC(=O)C)c(C)cc1OCCN(C)C |
| Afficher plus |