Learn More
Moxonidine, Mikromol™
Code produit 18022080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18022080 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18022080 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1278.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Moxonidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Moxonidine
CAS 75438-57-2
Noms d’analytes ou de composants Moxonidine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H12 Cl N5 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Moxonidine, 4-Chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine
Formule InChI InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
SMILES COc1nc(C)nc(Cl)c1N=C2NCCN2
Nom IUPAC N-(4-chloro-6-méthoxy-2-méthylpyrimid-5-yl)imidazolidein-2-imine
Poids moléculaire (g/mol) 241.68
Quantité 250 mg
Poids de la formule 241,073 g/mol