Learn More
Welch-Ilmvac™ Pompes à membrane sèches, sans huile, à entraînement direct à un étage, pression limite < 75 mbar
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Modèle:
MP 1201 E
MPC 1201 E
MPC 301 E
MPC 601 E
Applications:
Pour produits chimiques
Robustesse standard
Nbre de têtes de pompe:
1
2
4
Déplacement d’air:
138 / 151 l/min
38 / 41 l/min
63 / 70 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Type de produit : Pompe à membrane
- Sans huile : Oui
- Nombre d’étages : 1
- Type d’entraînement : Entraînement direct
- Pression limite : Inférieure à 75 mbar
- Alimentation électrique : 230 V, 50/60 Hz
Spécification
Spécification
| Type du moteur | Entraînement direct |
| Comprend | Vanne du ballast à gaz |
| Régime moteur | 138/151 l/min |
| Alimentation électrique | 230 V |
| Profondeur (métrique) | 380 mm |
| Modèle | MPC 1201 E |
| Niveau sonore | < 44 dB |
| Puissance | 370 w |
| Poids (métrique) | 18,3 kg |
| Gamme de produits | Pompe à membrane sans huile |
| Afficher plus |