Learn More
Welch-Ilmvac™ Pompes à membrane sèches, sans huile, à entraînement direct à un étage, pression limite < 75 mbar
Code produit. p-8014198 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Modèle:
MP 1201 E
MPC 1201 E
MPC 301 E
MPC 601 E
Applications:
Pour produits chimiques
Robustesse standard
Nbre de têtes de pompe:
1
2
4
Déplacement d’air:
138 / 151 l/min
38 / 41 l/min
63 / 70 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11882243
Marque: Welch-Ilmvac™ 411741
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompe à membrane résistante aux produits chimiques.
  • Type de produit : Pompe à membrane
  • Sans huile : Oui
  • Nombre d’étages : 1
  • Type d’entraînement : Entraînement direct
  • Pression limite : Inférieure à 75 mbar
  • Alimentation électrique : 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type du moteur Entraînement direct
Comprend Silencieux d’échappement
Alimentation électrique 230 V
Profondeur (métrique) 380 mm
Modèle MP 1201 E
Niveau sonore < 44 dB
Puissance 370 w
Poids (métrique) 18,3 kg
Gamme de produits Pompe à membrane sans huile
Débit 138/151 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 170 mm
Largeur totale (métrique) 230 mm
Type de pompe Système de vide
Déplacement d’air 138 / 151 l/min
Nbre de têtes de pompe 4
Capacité d’huile Sans huile
Applications Robustesse standard
Nbre d’étapes 1
Pression maximale < 75 mbar
Tension 230 V