Learn More
Welch™ Pompe à vide MP 601 T
Code produit. 11862243 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Débit:
75/81 L/min
81 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11862243
Marque: Welch™ 411743
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces pompes pour un usage standard. Les pompes à vide Welch Ilmvac™ MP 601 T ont été développées spécifiquement pour répondre aux exigences inhérentes à la génération de vide sans huile.
  • Faible poids et excellente ergonomie
  • Vide limite de 75 à 1 mbar et débits maximaux jusqu’à 138 l/min.
  • La technologie à membrane éprouvée offre un double avantage à l’utilisateur
  • Interrupteur MARCHE/ARRÊT et interrupteur thermique de protection interne pour le moteur, le câble secteur et la prise
  • Poignée de transport
  • Pieds amortisseurs de vibrations
  • Les modèles MP sont équipés d’un silencieux d’échappement
  • Les modèles MPC sont équipés d’une vanne de ballast à gaz
  • analytiquement pur et sans huile
  • Conviviale
  • Poids léger, conception robuste
  • Conçus pour un fonctionnement en continu
  • Système d’entraînement sans entretien et longue durée de vie démontrée de la membrane
  • Vibrations de fonctionnement minimales
  • Large plage de vide et de débit adaptée à l’application
  • Résistance remarquable aux produits chimiques (modèles MPC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alimentation électrique 230 V
Profondeur (métrique) 380 mm
Modèle MP 601 T
Puissance 370 W
Poids (métrique) 18.3 kg
Débit 75/81 L/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 170 mm
Largeur totale (métrique) 230 mm
Type de pompe Pompe à vide
Pression maximale < 2mbar
Tension 230 V