Learn More
MP Biomedicals™ Bille de céramique 1/4 po.
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1000/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Sphères de broyage en céramique revêtues d’oxyde de zirconium
- Chimiquement inerte
- Composant des tubes de matrice de lyse A et M
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Zirconium oxide coated ceramic |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Type d’échantillon | Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores |
| À utiliser avec (application) | Cassez les échantillons durs/fragiles |
| Type de produit | Bulk Matrix |
| Quantité | 1000/boîte |
| Volume d’échantillon | Unlimited |
| Synonyme | Billes avec oxyde de zirconium 0,25 po pour le broyage |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.