Learn More
MP Biomedicals™ Régime semi-purifié Ain-76C, Pellet
Code produit. 11487231 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kg
Conditionnement:
10kg
Code produit. 11487231
Marque: MP Biomedicals™ 0296029610
Rat ou souris, Granulés
  • Régime alimentaire AIN-76 avec la quantité de vitamine K a augmenté 10 fois (à 500 μg/kg de régime alimentaire)
  • 0,02 % de BHT (chlorhydrate de toluène butylé) par gramme d’huile de maïs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants Caséine purifiée à haute teneur en nitro de 20 %, DL-méthionine de 0,3 %, Sucrose de 50 %, amidon de maïs de 15 %, Alphacel, Vrac non nutritif 5 %, huile de maïs 5 %, tartrate de choline 0,2 %, mélange minéral AIN, mélange de vitamines AIN 3,5 %
Format Culot
À utiliser avec (application) Maintien des colonies de souris et de rats dans le laboratoire de recherche
Quantité 10 kg
Espèces Rat, souris
Conditions de stockage 15°C à 30°C