Learn More
MP Biomedicals™ Oxydase d’alcool
Code produit. 11484602 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kU
5 kU
Conditionnement:
1ku
5ku
Code produit. 11484602
Marque: MP Biomedicals™ 0219015501
Source Pichea pastoris E.C.1.1.3.13
Catalyse l’oxydation d’un alcool en aldéhyde et peroxyde d’hydrogène. Activité : 10-20 U par mg de protéine. Définition de l’unité : Une unité peut oxyder 1,0 μmole de méthanol en formaldéhyde par minute à un pH de 7,5 à 25°C. Solution en saccharose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration ≥10 U/mg
Couleur Marron rougeâtre
pH 7,2
À utiliser avec (application) Détermination colorimétrique de l’alcool dans le sang
Tampon de stockage 30 % de sucrose, 0,1 M de tampon phosphate de potassium à un pH de 8
Contenu et stockage -20°C
Source Pichea pastoris
Quantité 1 kU
Type de produit Oxydase d’alcool
Poids moléculaire ≈ 630000
Forme Congelé