Learn More
MP Biomedicals™ Oxydase d’alcool
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kU
5 kU
Conditionnement:
1ku
5ku
Description
Catalyse l’oxydation d’un alcool en aldéhyde et peroxyde d’hydrogène. Activité : 10-20 U par mg de protéine. Définition de l’unité : Une unité peut oxyder 1,0 μmole de méthanol en formaldéhyde par minute à un pH de 7,5 à 25°C. Solution en saccharose.
Spécification
Spécification
| Concentration | ≥10 U/mg |
| Couleur | Marron rougeâtre |
| pH | 7,2 |
| À utiliser avec (application) | Détermination colorimétrique de l’alcool dans le sang |
| Tampon de stockage | 30 % de sucrose, 0,1 M de tampon phosphate de potassium à un pH de 8 |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Source | Pichea pastoris |
| Quantité | 1 kU |
| Type de produit | Oxydase d’alcool |
| Poids moléculaire | ≈ 630000 |
| Afficher plus |