Learn More
MP Biomedicals™ Aldéhyde déshydrogénase, potassium activé
Code produit. p-3563326 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 U
250 U
Conditionnement:
100 unités
250 unités
Code produit. 11446091
Marque: MP Biomedicals™ 0219067980
Edge
À partir de la levure
Activité : 1 U/mg de solide (env. 5 U/mg de protéine). ADH inférieur à 0,1 %. Définition de l’unité : Une unité provoque l’oxydation d’une micromole d’acétaldéhyde en acide acétique par minute à un de pH de 8,0 et 25°C en présence d’ions potassium et de thiols. Poudre stabilisée lyophilisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration ≈5 U/mg de protéine ≥, 1 U/mg de solide
Couleur Blanc cassé
pH 9
À utiliser avec (application) Oxyde un certain nombre d’aldéhydes aliphatiques et aromatiques
Contenu et stockage -20°C
Source Levures
Quantité 100 U
Type de produit Aldéhyde déshydrogénase
Poids moléculaire ≈ 200000
Inhibiteurs Réactifs SH, tels que le N-éthylmaléimide, l’acide 2-iodobenzoïque, l’acide iodoacétique et l’acide chloromercuribenzoïque, les métaux lourds (en particulier le Cu2-) et l’acétaldéhyde (à fortes concentrations)
Forme Poudre lyophilisée