Learn More
MP Biomedicals™ Alpha-amylase de Bacillus subtilis
Code produit. p-4605311 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11463130
Marque: MP Biomedicals™ 0210044780
Diastase liquéfiante fournie sous forme de poudre à écoulement libre et sèche, avec une uniformité et une stabilité de stockage élevées
Température de désactivation : 90 à 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc cassé à beige
Température de l’incubateur 60°C à 80°C
pH 5 à 7
À utiliser avec (application) Hydrolyse des glucides
Contenu et stockage 4°C
Source Bacillus subtilis
Quantité 100 g
Type de produit alpha-amylase
Forme Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • amylase, alpha-
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: alpha-amylase