Learn More
α-amylase du pancréas de porc, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
- Elle sert à hydrolyser les liaisons α des polysaccharides α, tels que l’amidon et le glycogène.
- Elle a été utilisée dans diverses études de plantes, telles que des études de métabolisme de l’arabidopsis.
- Elle est isolée du pancréas de porc, c’est une glycoprotéine.
- Il s’agit d’une chaîne polypeptidique unique de ∽475 résidus contenant deux groupes SH et quatre ponts disulfure et une liaison étroite Ca2+ nécessaire à la stabilité. Les ions chlorure sont nécessaires à l’activité et à la stabilité.
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc opaque |
| pH | 5,5 à 8,0 (plage d’activité), 7 (optimum) |
| À utiliser avec (application) | Biologie moléculaire |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Source | Pancréas de porc |
| Quantité | 10 mg |
| Type de produit | alpha-amylase |
| Synonyme | Placenta porcin β-N-acétylglucosaminidase |
| Forme | Suspension |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- alpha-AMYLASE
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.