Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotiques : Sulfate de paromomycine
Code produit. 11420792 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11420792
Marque: MP Biomedicals™ 0219453505
Peut être utilisé à des fins variées dans la culture cellulaire, notamment la sélection, l’élimination du mycoplasme et de la contamination microbienne et la prophylaxie
  • Format : Poudre, non stérile
Tous les antibiotiques sont utilisés à des fins de recherche uniquement. Ils ne sont pas destinés à un usage thérapeutique chez les humains ou chez les animaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15° to 30°C
Forme Poudre
Type de produit Antibiotique
Quantité 5 g