Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotiques : Puromycine dichlorhydrate
Code produit. 11420802 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 11420802
Marque: MP Biomedicals™ 0219453910
Peut être utilisé à des fins variées dans la culture cellulaire, notamment la sélection, l’élimination du mycoplasme et de la contamination microbienne et la prophylaxie
  • Format : Poudre, non stérile
Tous les antibiotiques sont utilisés à des fins de recherche uniquement. Ils ne sont pas destinés à un usage thérapeutique chez les humains ou chez les animaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Forme Poudre
Type de produit Antibiotique
Quantité 10 mg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Puromycin Dihydrochloride, cell culture reagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Puromycin Dihydrochloride