Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotiques : Chlorhydrate de tétracycline
Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Description
- Format : Poudre cristalline, non stérile
Tous les antibiotiques sont utilisés à des fins de recherche uniquement. Ils ne sont pas destinés à un usage thérapeutique chez les humains ou chez les animaux.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | -20°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Antibiotique |
| Quantité | 5 g |
Safety and Handling
Product Identifier
- Tetracycline Hydrochloride, cell culture reagent
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: tetracycline hydrochloride
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction