Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinine
Code produit. 11424932 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
Code produit. 11424932
Marque: MP Biomedicals™ 0219455925
Réactif de dissociation cellulaire isolé du poumon bovin. Lyophilisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Forme Poudre
Type de produit Inhibiteur de trypsine
Stérilité Stérile
pH 5 à 7
Quantité 25 mg
Source Poumon bovin