Learn More
MP Biomedicals™ (Arg8)-Vasopressin
Code produit. 11454091 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 11454091
Marque: MP Biomedicals™ 0215296205
  • Contains a disulfide bond between Cys1 and Cys6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Cell Biology and Analysis
Poids moléculaire 1084.23
Nom (Arg-8)-Vasopressin (AVP)
Quantité 5 mg
Conditions de stockage -20°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • [Arg8]-Vasopressin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: [Arg8]-Vasopressin