Learn More
MP Biomedicals™ Bilirubine oxydase
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 U
10 U
Conditionnement:
10 unités
Description
Activité : ≥0,8 U/mg de solide. Définition de l’unité : Une unité est la quantité d’enzyme qui oxyde une micromole de bilirubine par minute à 37°C, pH de 8,4. Poudre lyophilisée.
Spécification
Spécification
| Concentration | ≥0,8 U/mg |
| Couleur | Bleu / vert clair |
| À utiliser avec (application) | Dégrade de la bilirubine, utilisée pour déterminer l’hémoglobine libre dans les échantillons ictériques, a également un potentiel d’application dans la décoloration de l’effluent de colorant et est un traitement potentiel pour la jaunisse néonatale |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Source | Espèces de myrothèques |
| Quantité | 100 U |
| Type de produit | Bilirubine oxydase |
| Poids moléculaire | 52000 |
| Forme | Poudre lyophilisée |